Learn More
Invitrogen™ Control negativo de ARNip Stealth™ RNAi, contenido medio de GC
Control negativo de ARNip Stealth™ RNAi, contenido medio de GC
Marca: Invitrogen™ 12935300
232.49 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
El control negativo de ARNip de GC medio Stealth™ RNAi es uno de los tres controles negativos que se utilizan con los experimentos con ARNip Stealth™. Estos controles constituyen un método excelente para medir el efecto de su dúplex de ARNip experimental Stealth™ RNAi con respecto al fondo. El kit de control negativo de ARNip Stealth™ RNAi contiene los tres controles (contenido bajo, medio y alto de GC: sin incluir las secuencias n.° 2 y n.° 3), cada uno de los cuales está también disponible por separado. Estos controles:Acerca de los controles negativos de ARNip Stealth™
Los dúplex de controles negativos Stealth™ RNAi son perfectos para usar en experimentos de interferencia de ARN (ARNi) como control de los efectos independientes de la secuencia que se producen tras la administración de Stealth™ RNAi en la línea de células de cualquier vertebrado. Cada dúplex de control negativo Stealth™ RNAi está diseñado para minimizar la homología de secuencia con cualquier transcrito de vertebrados conocido. Los dúplex de control negativo Stealth™ RNAi se diferencian en el contenido de GC y se suministran en un formato listo para su uso. Si así se desea, se puede incluir un tampón de dilución/recocido de ARN para la dilución de la solución madre Stealth™ RNAi.
Especificaciones
Contiene un tubo de dúplex de control negativo Stealth™ RNAi de 250 µl (20 µM) y un tubo de tampón de recocido/dilución de ARN 1X de 1 ml. Almacenar a -20 °C. | |
ARNip | |
no conjugado | |
ARNip |
Control negativo | |
Transfección, ARNi | |
ARNip Stealth RNAi™ | |
250 μl |