Learn More
Thermo Scientific™ Células GeneBLAzer™ PR-UAS-bla HEK 293T
Código de producto. 10003443
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 x 106 células
Tamaño de la unidad:
cada uno
10003443 2 x 106 células cada uno
1 options
Código de producto. 10003443
Marca: Thermo Scientific™ K1693
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
PR-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Progesterone Receptor (PR) fused to the DNAbinding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cell line.
PR-UAS-bla HEK 293T cells contain the ligand-binding domain (LBD) of the human Progesterone Receptor (PR) fused to the DNAbinding domain of GAL4 stably integrated in the GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cell line. GeneBLAzer™UAS-bla HEK 293T cells stably express a beta-lactamase reporter gene under the transcriptional control of an upstream activator sequence (UAS). When an agonist binds to the LBD of the GAL4 (DBD)-PR (LBD) fusion protein, the protein binds to the UAS, resulting in expression of beta-lactamase. Division Arrested (DA) cells are available in two configurations- an Assay Kit (which includes cells and sufficient substrate to analyze 1 x 384- well plate), and a tube of cells sufficient to analyze 10 x 384-well plates. PR-UAS-bla HEK 293T cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of R5020. In addition, PR-UAS-bla HEK 293T cells have been tested for assay performance under variable conditions, including DMSO concentration, cell number, stimulation time, and substrate loading time (data available upon request). Additional testing data using alternate stimuli are also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Agonistas alternos GW 3965, 24 (S), 25-epoxicolesterol, 22 (R) OH-colesterol, 24 (S) OH-colesterol
Entrada del ensayo Gen informador de beta lactamasa a base de células
Estado de célula Células divisoras
Contenido y almacenamiento Envío: Hielo seco Almacenamiento: -80 °C/Nitrógeno líquido Contiene: Células PR-UAS-bla HEK 293T (K1103)
Método de detección Fluorescente
Descripción Células GeneBLAzer™ PR-UAS-bla células HEK 293T, 2 x 106 células, líquido, línea de células HEK 293T, especie humana, estado de células con división, método de detección fluorescente, objetivo de receptores nucleares, indicador BLA (beta-lactamasa), fenotipo de células epiteliales, propiedades de crecimiento adherentes
Para utilizar con (aplicación) Farmacología y biofarmacología, identificación y validación de dianas y secuencias líder
Diana del fármaco Receptores nucleares
N.° de celdas 2 x 106
Agonista primario TO901317
Línea de productos GeneBLAzer
Cantidad 2 x 106 células
Tipo de producto Célula HEK 293T
Tipo de muestra 293T (HEK)
Gen marcador BLA (beta-lactamasa)
Entrada diana PGR, NR3C3, PR
Tipo Células GeneBLAzer™ PR-UAS-bla HEK 293T