Learn More
Megro™ Steri-Roll
Recipientes adecuados para envasar diferentes artículos para esterilización por vapor o gas. Megro™ Steri-Roll cuenta con 3 indicadores de esterilización para vapor, gas EO y formaldehído.
Marca: Megro™ 320400
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuado para la esterilización de ropa, cubetas, compresas e instrumental médico.
- Apto para esterilización por vapor o gas (EO o FO).
- Indicadores para todo tipo de vapor o gas (EO o FO).
- Construcción de lámina de PET y laminado de PP.
- No apto para esterilización por rayos gamma, aire caliente y peróxido de hidrógeno.
Especificaciones
ISO 11607/EN 868 | |
Esterilización de ropa, cubetas, compresas, instrumental médico | |
PET, polipropileno | |
EO, FO, radiación gamma |
200 m x 400 mm | |
200 m | |
1 rollo | |
400 mm |
Título del producto
Megro™ Steri-Roll > Dimensiones (L x An): 400 x 200mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido