Learn More
Contec™ Sterile Denatured Ethanol, 70%
Mezcla de etanol desnaturalizado v/v al 70 % con agua purificada al 30 %. Alcohol estéril con bajo nivel de endotoxinas Contec™, el 70 % está filtrado a 0,2 micrómetros.
Marca: Contec™ SBT170DEW
159.44 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
- Listo para su uso
- 0,2 micrómetros filtrados, rellenado en entorno de grado A
- Nivel de endotoxinas: 0,25 EU/ml
- Esterilizado mediante irradiación gamma
- Ningún otro desnaturalizante excepto alcohol isopropilo
- Aptas para su uso en zonas de contacto de productos
- Totalmente libre de residuos.
- Evita que el contenido del frasco se contamine
- Facilita la desinfección por transferencia en áreas de grado alto
- Envase en bolsa doble con rotura lineal de polietileno
Aplicaciones:
- Elimina físicamente los contaminantes de las superficies de la sala limpia.
Especificaciones
Etanol | |
Not Applicable | |
Incolora | |
Clear | |
Etanol al 70 % en WFI al 30 % | |
Limited-use | |
Yes | |
6/Paq. |
Liquid Spray | |
Estéril | |
Not Autoclavable | |
Etanol desnaturalizado y WFI (agua para inyectables) | |
Frasco de pulverización | |
Con filtro | |
Esteriliza superficies en salas limpias | |
1 L |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P411-Almacenar a temperaturas no superiores a 40°C /104°F.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ETHANOL, PROPAN-2-OL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
241102928 | Certificado de calidad | 20/03/2025 | SBT170DEW |
241102938 | Certificado de calidad | 13/03/2025 | SBT170DEW |
241002916 | Certificado de calidad | 24/01/2025 | SBT170DEW |
241002896 | Certificado de calidad | 14/12/2024 | SBT170DEW |
240802868 | Certificado de calidad | 04/12/2024 | SBT170DEW |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
33Hours
12Minutes
1Seconds
25New Offer Ahorre hasta un 92%