Learn More
BRAND™ Puntas dispensadoras de precisión estériles PD-Tip™ II para pipetas de repetición
El dispensador de precisión estéril BRAND™ PD-Tip™ II se ajusta a todos los instrumentos mediante puntas de repetición estándar.
54.70€ - 230.00€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Natural |
Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
Certificaciones/conformidad | Certificado de rendimiento/pureza |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16313176
|
BRAND™
705730 |
0,1 ml | 100/paq. |
230.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16323176
|
BRAND™
705732 |
0,5 ml | 100/paq. |
202.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16333176
|
BRAND™
705734 |
1 ml | 100/paq. |
202.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16343176
|
BRAND™
705736 |
1,25 ml | 100/paq. |
202.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16353176
|
BRAND™
705738 |
2,5 ml | 100/paq. |
192.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16363176
|
BRAND™
705740 |
5 ml | 100/paq. |
202.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
16373176
|
BRAND™
705742 |
10 ml | 100/paq. |
190.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16383176
|
BRAND™
705744 |
12,5 ml | 100/paq. |
190.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16393176
|
BRAND™
705746 |
25 ml | 25/paq. |
54.70€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
16303186
|
BRAND™
705748 |
50 ml | 25/paq. |
58.85€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Automatic size recognition by BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S and HandyStep™ Electronic pipettes
- BIO-CERT™ sterile
- BIO-CERT™ tips are free of DNA, RNase, endotoxin and ATP
- 25 mL and 50 mL sizes include one adapter
- Adapters are autoclavable at 121°C for 20 minutes
- BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/ S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ and Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Especificaciones
Sin filtro | |
Natural | |
Certificado de rendimiento/pureza | |
Beta | |
Desplazamiento positivo | |
HandyStep™ Touch™, HandyStep™ Touch™ S | |
PD-Tip™ II |
Estéril | |
No Autoclavable | |
Libre de endotoxinas, ADN, ARNasa, ATP | |
En envase individual | |
Sí | |
Sí | |
Cilindro de polipropileno; émbolo de polietileno |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ Puntas dispensadoras de precisión estériles PD-Tip™ II para pipetas de repetición