Learn More
Fisherbrand™ Navecilla de pesaje estéril
Esta navecilla de pesaje estéril es flexible y cuenta con superficies lisas para proporcionar un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Es ideal para su aplicación en entornos de investigación de ciencias de la vida, alimentos, biofarmacéuticos, ambientales y de investigación molecular.
Marca: Fisherbrand™ 120881
48.31 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Esterilizado por haz de electrones para reducir el riesgo de contaminación cruzada y muestras comprometidas
- Fabricada con poliestireno antiestático 100 % virgen resistente al agua, lo que reduce la posibilidad de que los materiales se peguen a las unidades
- Desechables
- Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
- Las esquinas redondeadas simplifican la transferencia y permiten la flexión para el vertido controlado de muestras líquidas, en polvo o granulares
- Las navecillas son poco profundas, con un fondo ancho y plano para evitar vuelcos
- Color: Blanco
- Grado alimentario de la FDA.
Especificaciones
FDA y esterilidad | |
Plano | |
Blanco | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Redondeado | |
Balanza | |
Pequeño | |
38,10 x 25,40 x 10,16 mm | |
25,4 mm |
No autoclavable | |
6 mL | |
Sí | |
Hexagonal | |
Navecilla de pesaje | |
Pesaje | |
200 paq. | |
De -10 °C a +70 °C | |
38,10 mm | |
10,16 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
29Hours
12Minutes
40Seconds
19