Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri cuadradas de 100 mm Sterilin™
Desarrolle diversas aplicaciones con las placas de Petri cuadradas de 100 mm Thermo ScientificTM SterilinTM, disponibles en formatos con compartimentos y sin compartimentos.
Marca: Thermo Scientific™ 103-17
342.94 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Desarrolle diversas aplicaciones con las placas de Petri cuadradas de 100 mm Thermo Scientific™ Sterilin™, disponibles en formatos con compartimentos y sin compartimentos. Fabricadas de forma aséptica en condiciones de sala limpia (clase 7, ISO 14644) para evitar la contaminación microbiológica.
SIN DISPONIBILIDAD EN AMÉRICA
Sin compartimentos:
- Ideales para antibiogramas cuando se requiere una superficie amplia y una base muy plana.
Con compartimentos:
- Ideales para el trabajo con pequeños volúmenes de medios líquidos o para el almacenamiento de muestras.
- Cada uno de los 25 compartimentos tiene una superficie de 3,7 cm2 y una capacidad de 5 ml.
- La tapa incluye posiciones seleccionables con ventilación o sin ventilación y se puede girar 90° para ventilar o no ventilar la placa
Información para pedidos:
No disponibles en Norteamérica
Especificaciones
Placa de Petri de 100 mm | |
Cuadrada | |
Placa de Petri | |
120 | |
Seleccionable |
Plano | |
Estéril | |
25 | |
4 | |
20,8 mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M555170 | Certificado de conformidad | 02/04/2025 | 10317,103-17 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30