Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri cuadradas de 100 mm Sterilin™
Desarrolle diversas aplicaciones con las placas de Petri cuadradas de 100 mm Thermo ScientificTM SterilinTM, disponibles en formatos con compartimentos y sin compartimentos.
374.00€ - 448.00€
Especificaciones
Descripción | Placa de Petri de 100 mm |
---|---|
Forma del fondo | Plano |
Forma | Cuadrada |
Tipo | Placa de Petri |
N.º por caja | 120 |
Código de producto | Marca | Número de pocillos | Ventilación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Número de pocillos | Ventilación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11339273
![]() |
Thermo Scientific™
103-17 |
25 | Seleccionable |
448.00€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11349273
![]() |
Thermo Scientific™
109-17 |
1 | No |
374.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
Desarrolle diversas aplicaciones con las placas de Petri cuadradas de 100 mm Thermo Scientific™ Sterilin™, disponibles en formatos con compartimentos y sin compartimentos. Fabricadas de forma aséptica en condiciones de sala limpia (clase 7, ISO 14644) para evitar la contaminación microbiológica.
SIN DISPONIBILIDAD EN AMÉRICA
Sin compartimentos:
- Ideales para antibiogramas cuando se requiere una superficie amplia y una base muy plana.
Con compartimentos:
- Ideales para el trabajo con pequeños volúmenes de medios líquidos o para el almacenamiento de muestras.
- Cada uno de los 25 compartimentos tiene una superficie de 3,7 cm2 y una capacidad de 5 ml
- La tapa incluye posiciones seleccionables con ventilación o sin ventilación y se puede girar 90 ° para ventilar o no ventilar la placa
Información para pedidos:
No disponibles en Norteamérica
Especificaciones
Placa de Petri de 100 mm | |
Cuadrada | |
120 |
Plano | |
Placa de Petri | |
4 |