Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri cuadradas de 100 mm Sterilin™
GREENER_CHOICE
Desarrolle diversas aplicaciones con las placas de Petri cuadradas de 100 mm Thermo ScientificTM SterilinTM, disponibles en formatos con compartimentos y sin compartimentos.
Marca:  Thermo Scientific™ 109-17
217.95 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24345" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11349273
  • 374.00€ / paquete de 120
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Desarrolle diversas aplicaciones con las placas de Petri cuadradas de 100 mm Thermo Scientific™ Sterilin™, disponibles en formatos con compartimentos y sin compartimentos. Fabricadas de forma aséptica en condiciones de sala limpia (clase 7, ISO 14644) para evitar la contaminación microbiológica.
SIN DISPONIBILIDAD EN AMÉRICA
Sin compartimentos:
  • Ideales para antibiogramas cuando se requiere una superficie amplia y una base muy plana.
Con compartimentos:
  • Ideales para el trabajo con pequeños volúmenes de medios líquidos o para el almacenamiento de muestras.
  • Cada uno de los 25 compartimentos tiene una superficie de 3,7 cm2 y una capacidad de 5 ml
  • La tapa incluye posiciones seleccionables con ventilación o sin ventilación y se puede girar 90 ° para ventilar o no ventilar la placa
Información para pedidos:
No disponibles en Norteamérica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Placa de Petri de 100 mm
5 ml (compartimento único)
No estéril
1
4
Plano
Cuadrada
Placa de Petri
120
No
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM548000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/04/2025 Catalog Number109-17,10917
Número de loteM546230 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha24/03/2025 Catalog Number109-17,10917
Número de loteM487280 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/12/2024 Catalog Number109-17,109
Número de loteM471320 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/12/2024 Catalog Number109-17,109
Número de loteM442940 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha04/12/2024 Catalog Number109-17,109
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    21
    Hours
    18
    Minutes
    54
    Seconds
    46
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Thermo Scientific™ Placas de Petri cuadradas de 100 mm Sterilin™ >