Learn More
Thermo Scientific™ Vial de centelleo Sterilin™, Cubitainer
Obtenga resultados exactos durante el recuento de centelleo de líquidos y el recuento beta/gamma con los viales de centelleo Thermo Scientific™ Sterilin™. El tapón de un cuarto de vuelta garantiza el almacenamiento fiable de las muestras.
Marca: Thermo Scientific™ 505
211.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Obtenga resultados exactos durante el recuento de centelleo de líquidos y el recuento beta/gamma con los viales de centelleo Thermo Scientific™ Sterilin™.El tapón de un cuarto de vuelta garantiza el almacenamiento fiable de las muestras. Son ideales para el recuento de centelleo de líquidos, el recuento beta/gamma y el almacenamiento de muestras.
- Fabricados con precisión para garantizar la resistencia a los productos químicos
- El tapón de rosca de un cuarto de vuelta garantiza una contención de las muestras excepcional
- El vial de 6 ml con tapón de ajuste embutido es ideal como inserto para los viales de centelleo
Información para pedidos
- No disponibles en todas las áreas geográficas
Especificaciones
Inserto y tapón para viales de centelleo | |
Polipropileno | |
6 ml | |
250 | |
6 mL | |
Tapón de rosca | |
250 paq., 1000 cajas | |
Vial de centelleo |
14,5 mm | |
No estéril | |
1000 | |
Sterilin™ | |
Polietileno | |
58 mm | |
Certificado de análisis, certificado de conformidad |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M331240 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 505 |
M508670 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 505 |
M442030 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 505 |
M377190 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 505 |
M404660 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 505 |