Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners.
Marca: Thermo Scientific™ WB30311
Descripción
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners. All sizes packed 250 per pack, 500 per case.
- Fabricada con poliestireno de alto impacto
- La superficie hidrófoba garantiza la ausencia de absorción de agua de la atmósfera o de la muestra
- Disponible en blanco o negro para garantizar la idoneidad para diferentes materiales de muestra coloreados
- El intervalo antiestático solventa los problemas con el cuelgue de polvo
- Base plana para un apoyo firme y seguro en la balanza
- No se suministran estériles
Especificaciones
Plano | |
Blanco | |
Diamante | |
Estándar | |
30 mm |
5 mL | |
Poliestireno | |
No estéril | |
55 mm |