Learn More
Brand™ Cinta indicadora autoadhesiva de esterilización
Contiene pigmentos termoactivos. La cinta indicadora de esterilización autoadhesiva BRAND™ se vuelve marrón después de la esterilización en autoclave.
Marca: Brand™ 61750
13.69 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Papel crepé autoadhesivo que contiene pigmentos termoactivos. Las tiras de color blanco se vuelven marrón después de la esterilización en autoclave (121 °C: tras unos 20 min, o 134 °C: tras unos 5 min)
Especificaciones
50 m x 19 mm | |
50 m | |
De 121 °C a 134 °C | |
Sí | |
19 mm |
Detección de finalización de esterilización | |
Tiras de cinta | |
Papel crepé con pigmento termoactivo | |
121° 20 min, 134° 5 min |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
26Hours
8Minutes
42Seconds
12