Learn More
Buerkle™ Cucharas para alimentos de color azul SteriPlast™
Idóneas para polvos, granulados y pastas. Las cucharas para alimentos Buerkle™ SteriPlast™ se esterilizan con rayos gamma. El color azul no se presenta de forma natural en los alimentos. Las cucharas se pueden encontrar rápidamente e identificar fácilmente en un control visual si alguna vez se mezclan en la producción.
24.95€ - 106.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Desechables | Sí |
Esterilidad | Estéril |
Color | Azul |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15614134
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-3013 |
232 mm | 250 mL |
33.45€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15624134
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-3015 |
280 mm | 500 mL |
75.80€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15634134
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-3019 |
332 mm | 1000 mL |
90.80€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15644124
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-3001 |
141 mm | 25 mL |
24.95€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15654124
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-3003 |
160 mm | 50 mL |
33.45€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15664124
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-3005 |
205 mm | 100 mL |
26.80€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
15674124
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-3007 |
216 mm | 150 mL |
27.40€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17220594
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-3020 |
2000 mL |
106.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- El uso de herramientas azules ayuda a cumplir con los requisitos de HACCP análisis y evaluación de peligros en referencia a objetos extraños
- Este es un criterio importante en la elaboración y producción de alimentos, así como en la alimentación animal y la industria farmacéutica
- Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS
- Envasadas individualmente para uso desechable
- Fabricación, montaje y embalaje según la sala limpia de clase 7
- Pueden detectarse mediante escáneres de color
Especificaciones
Poliestireno | |
Sí | |
Azul |
No esterilizable en autoclave | |
Estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Cucharas para alimentos de color azul SteriPlast™