Learn More
Buerkle™ Palas SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Muestree polvo, gránulos y pastas con estas palas estériles de poliestireno. Las cucharas Buerkle™ SteriPlast™ están disponibles con o sin tapas transparentes para ayudar a garantizar un procedimiento de muestreo estéril y libre de contaminación.
Marca:  Buerkle™ 5378-1015
56.32 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15501731
  • 71.50€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disponibles con o sin una cubierta transparente para ayudar a proteger las muestras frente a la contaminación
  • Mango de diseño ergonómico con borde ligeramente inclinado
  • Las palas se colocan horizontalmente y pueden bajarse sin que los materiales goteen
  • Ideales para su uso con polvos, gránulos y pastas
  • Envasadas individualmente para aplicaciones de una vía
  • Se esterilizan mediante radiación gamma
  • Producción, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7 (10.000)
Especificaciones
Especificaciones
Pala
No esterilizable en autoclave
Without Lid
Estéril
Muestreo de polvos, gránulos y pastas
Poliestireno
Sin tapa
500 mL
Blanco
280 mm
Videos
  • Buerkle - Sample scoops SteriPlast and LaboPlast
    The disposable sample scoop is ideal for powders, granulates and pastes.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Sample scoops SteriPlast and LaboPlast
    SDS
    Documentos Certificados
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote244329 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/11/2024 Catalog Number5378-1015
    Número de lote240263 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha13/03/2024 Catalog Number5378-1015
    Número de lote233444 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha28/08/2023 Catalog Number5378-1015
    Número de lote232856 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/07/2023 Catalog Number5378-1015
    Número de lote224527 Tipo de certificadoDeclaration of Conformity Fecha07/12/2022 Catalog Number5378-1015
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Buerkle™ Palas SteriPlast™ > Capacidad: 500 ml; longitud: 280 mm; Sin tapa