Learn More
Buerkle™ Palas SteriPlast™
Muestree polvo, gránulos y pastas con estas palas estériles de poliestireno. Las cucharas Buerkle™ SteriPlast™ están disponibles con o sin tapas transparentes para ayudar a garantizar un procedimiento de muestreo estéril y libre de contaminación.
Marca: Buerkle™ 5378-1016
Descripción
- Disponibles con o sin una cubierta transparente para ayudar a proteger las muestras frente a la contaminación
- Mango de diseño ergonómico con borde ligeramente inclinado
- Las palas se colocan horizontalmente y pueden bajarse sin que los materiales goteen
- Ideales para su uso con polvos, gránulos y pastas
- Envasadas individualmente para aplicaciones de una vía
- Se esterilizan mediante radiación gamma
- Producción, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7 (10.000)
Especificaciones
Pala | |
No esterilizable en autoclave | |
With Lid | |
Estéril | |
Muestreo de polvos, gránulos y pastas |
Poliestireno | |
Con tapa | |
500 mL | |
Blanco | |
283 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Buerkle Sample scoops SteriPlast and LaboPlast