Learn More
Buerkle™ Palas SteriPlast™
Muestree polvo, gránulos y pastas con estas palas estériles de poliestireno. Las cucharas Buerkle™ SteriPlast™ están disponibles con o sin tapas transparentes para ayudar a garantizar un procedimiento de muestreo estéril y libre de contaminación.
25.95€ - 106.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15366317
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1001 |
25 mL | 141 mm | Without Lid |
29.40€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17280584
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1020 |
2000 mL |
106.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15694104
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1019 |
1000 mL | 332 mm | Without Lid |
95.30€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15376317
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1002 |
25 mL | 142 mm | With Lid |
37.95€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15386317
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1003 |
50 mL | 160 mm | Without Lid |
25.95€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15396317
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1004 |
50 mL | 161 mm | With Lid |
38.90€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15306327
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1005 |
100 mL | 205 mm | Without Lid |
30.75€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15390937
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1006 |
100 mL | 206 mm | With Lid |
40.20€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15316327
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1007 |
150 mL | 216 mm | Without Lid |
27.40€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15326327
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1008 |
150 mL | 218 mm | With Lid |
41.10€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15581721
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1013 |
250 mL | 232 mm | Without Lid |
33.30€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15591721
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1014 |
250 mL | 253 mm | With Lid |
56.90€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15501731
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1015 |
500 mL | 280 mm | Without Lid |
71.50€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
15511731
![]() ![]() |
Buerkle™
5378-1016 |
500 mL | 283 mm | With Lid |
101.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Disponibles con o sin una cubierta transparente para ayudar a proteger las muestras frente a la contaminación
- Mango de diseño ergonómico con borde ligeramente inclinado
- Las palas se colocan horizontalmente y pueden bajarse sin que los materiales goteen
- Ideales para su uso con polvos, gránulos y pastas
- Envasadas individualmente para aplicaciones de una vía
- Se esterilizan mediante radiación gamma
- Disponibles en cuatro tamaños
- Producción, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7 (10 000)
Especificaciones
Poliestireno | |
No esterilizable en autoclave | |
Estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Palas SteriPlast™