Learn More
Buerkle™ Palas SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Muestree polvo, gránulos y pastas con estas palas estériles de poliestireno. Las cucharas Buerkle™ SteriPlast™ están disponibles con o sin tapas transparentes para ayudar a garantizar un procedimiento de muestreo estéril y libre de contaminación.
Marca:  Buerkle™ 5378-1006
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15390937
  • 40.20€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Disponibles con o sin una cubierta transparente para ayudar a proteger las muestras frente a la contaminación
  • Mango de diseño ergonómico con borde ligeramente inclinado
  • Las palas se colocan horizontalmente y pueden bajarse sin que los materiales goteen
  • Ideales para su uso con polvos, gránulos y pastas
  • Envasadas individualmente para aplicaciones de una vía
  • Se esterilizan mediante radiación gamma
  • Producción, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7 (10.000)
Especificaciones
Especificaciones
Pala
No esterilizable en autoclave
With Lid
100 mL
Blanco
206 mm
Poliestireno
Con tapa
3,38 oz
Estéril
Muestreo de polvos, gránulos y pastas
Videos
  • Buerkle - Sample scoops SteriPlast and LaboPlast
    The disposable sample scoop is ideal for powders, granulates and pastes.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:10
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:10
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Buerkle Sample scoops SteriPlast and LaboPlast
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote242892 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha21/08/2024 Catalog Number5378-1006
Número de lote240766 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha13/03/2024 Catalog Number5378-1006
Número de lote231048 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/04/2023 Catalog Number5378-1006
Número de lote222115 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha14/06/2022 Catalog Number5378-1006
Número de lote220348 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha18/03/2022 Catalog Number5378-1006
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Buerkle™ Palas SteriPlast™ > Capacidad: 100 ml; longitud: 206 mm; con tapa