Learn More
Sampling Systems™ Embudo de polvo desechable SteriWare™
Fabricado con HDPE de grado alimentario y resistente a productos químicos. El embudo de polvo desechable de Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para transferir y muestrear polvos.
Marca:  Sampling Systems™ 8111H-250
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30286534
  • 113.70€ / paquete de 14
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No cross contamination
  • No cleaning required
Especificaciones
Especificaciones
250 mm
HDPE
No
Filling Funnel (Powders)
40 mm
Not Autoclavable
Non-sterile
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ Embudo de polvo desechable SteriWare™ > Non-sterile, 250 mm