Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Ranura Desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Diseñado para tomar un solo compuesto de la parte superior, central e inferior de su lecho de polvo. Los Tomamuestras de Ranura Desechables Sampling Systems™ SteriWare™ son ideales para tomar una muestra transversal multinivel de polvos y gránulos.
Marca:  Sampling Systems™ 8073H-1000S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12712467
  • 263.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Adecuado para su uso en zonas peligrosas
  • Empuje el tomamuestras en el producto, asegurándose de que el tomamuestras está en la posición cerrada
  • Después de dejar el tomamuestras durante varios segundos para permitir la entrada de polvo, gire el mango para cerrar el tomamuestras
  • Deposita la muestra en un recipiente adecuado
  • No hay contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
Tomamuestras de Ranura Desechable
20 por paquete
Estéril
970 mm
HDPE
170 mL
25 mm
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote120825 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/03/2025 Catalog Number8073H-1000S
Número de lote118037 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/08/2024 Catalog Number8073H-1000S
Número de lote116280 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/06/2024 Catalog Number8073H-1000S
Número de lote108056 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha12/07/2023 Catalog Number8073H-1000S
Número de lote107351 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/12/2022 Catalog Number8073H-1000S
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ Tomamuestras de Ranura Desechable SteriWare™ > Esterilidad:Estéril