Learn More
Sampling Systems™ Pinzas pequeñas desechables SteriWare™
Recoge objetos pequeños y grandes con un diseño especial de doble acción. Las pinzas pequeñas desechables Sampling Systems™ SteriWare™ son ideales para recoger artículos de hasta 25 mm de anchura.
Marca: Sampling Systems™ 8025H-115S
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Sin contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
115 mm | |
Fórceps estériles | |
Estéril |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
120950 | Certificado de conformidad | 16/12/2024 | 8025H-115S |
119713 | Certificado de conformidad | 18/09/2024 | 8025H-115S |
118008 | Certificado de conformidad | 26/03/2024 | 8025H-115S |
070766 | Certificado de conformidad | 14/02/2023 | 8025H-115S |
071982 | Certificado de conformidad | 07/12/2022 | 8025H-115S |