missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ SteriWare™ FoodScoops
BIOPHARMA

FoodScoops SteriWare™ azules desechables son ideales para aplicaciones de un solo uso en industrias farmacéuticas, químicas y otras industrias higiénicas.

Marca:  Sampling Systems™ 8045B-500S

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17594566

  • 178.88€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Estas cucharas de alimentos de alta calidad están disponibles estériles y no estériles.
  • Para que se detecten fácilmente (si se quedan en el polvo), se fabrican con un polipropileno azul de calidad alimentaria muy visible de acuerdo con las directrices HACCP.
  • Las cucharas para de alimentos se fabrican y envasan en condiciones completas de salas limpias.
  • Las cucharas pueden usarse directamente desde la bolsa.
  • Los mangos resistentes y ergonómicos están colocados en lo alto del cuerpo para mantener la mano alejada del polvo.
  • Las cucharas se suministran con la documentación completa, incluido el certificado por lotes de conformidad y la certificación de irradiación para la esterilización.
  • Las cucharas estériles se ajustan a SAL 10-6.
  • Hechas de PP azul de uso alimentario.
  • Cumple con los requisitos más recientes de la FDA y la UE 10/2011.
  • Sin BSE/EET.
  • El PP es muy resistente químicamente.
  • Intervalo de tamaños de 30 ml a 2500 ml
Especificaciones

Especificaciones

Polipropileno
Sí
Azul
500 mL
Estéril
Embolsados individualmente
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Sampling Systems™ SteriWare™ FoodScoops > SteriWare FoodScoops; capacidad (sistema métrico): 500 ml; esterilidad: Sí

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado