Learn More
Sampling Systems™ Embudos para polvo SteriWare™
Estos embudos para polvo desechables SteriWare™ son las herramientas ideales para cargar polvo, gránulos y pastas. La boquilla ancha garantiza una carga sin esfuerzo y sin costosos problemas de acoplamiento. Están disponibles con certificación y documentación completas.
Marke: Sampling Systems™ 8111P-350
Beschreibung
- Los embudos desechables para polvo son ideales para la transferencia de polvos y gránulos.
- Estos embudos de polvo se suministran embolsados individualmente y están disponibles tanto estériles como no estériles.
- Los embudos están fabricados con HDPE y PP de uso alimentario y resistentes a productos químicos.
- La boca ancha en la base del embudo ayudará a evitar obstrucciones de polvo.
- La gama está fabricada con FDA, EC 1935/2004 y normativa europea sobre uso alimentario 10/2011 conforme a HDPE y PP.
- El tamaño de 200 mm está moldeado y embalado en una sala limpia para una pulcritud máxima.
- Fabricados con HDPE o PP de alta calidad.
- Cumple con los requisitos alimentarios más recientes de la FDA y la UE.
- Se suministra en bolsa individual.
- El tamaño de 350 mm se hace fuera de la sala limpia y luego se introduce en una sala limpia donde se comprueba y se embala.
- Los embudos tienen un mango rígido.
- Cada lote es completamente trazable.
Spezifikation
350 mm | |
Polipropileno | |
Embolsados individualmente |
40 mm | |
No estéril |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.