Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de Inconel de pared recta
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 035932.KT
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15406145
  • 91.15€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pared recta
15mL
Crisol de Inconel
Inconel
Exterior: 33mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Crisol de Inconel de pared recta > Capacidad: 15 ml; diámetro exterior: 33 mm; profundidad: 22 mm; cada uno