Learn More
OHAUS™ Balanza de precisión Adventurer™
Establece el equilibrio perfecto entre unas funciones ingeniosas y capacidades de pesaje funcionales y sin complicaciones. Las balanzas de precisión Ohaus™ Adventurer incorporan todas las aplicaciones necesarias para el pesaje rutinario y las actividades de medición.
Marca: OHAUS™ 30127971
1017.04 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- La estabilidad, la precisión y el rápido funcionamiento aseguran unos resultados de pesaje óptimos
- La pantalla táctil en color y las opciones de conexión permiten una experiencia de pesaje moderna.
Especificaciones
Metrología: OIML R76, EN 45501 (Clase I, nmax 320000; Clase II, nmax 52000)Seguridad del producto: EN 61010-1, IEC 61010-1Compatibilidad electromagnética: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emisiones Clase B, inmunidad Requisitos industriales) | |
Precision Balance AX4201/E | |
Pantalla táctil a todo color WQVGA Graphic LCD | |
RS232, dispositivo USB, host USB | |
Metal Base, ABS Top Housing, Stainless Steel Pan | |
82 g | |
0,100000 g | |
1,500 s | |
10°C a 30°C | |
Balanza electrónica | |
Weighing (17 units + custom unit), parts counting, percentage weighing, check weighing, animal/dynamic weighing, totalization/statistics, formulation, density determination, display hold, batch printing | |
13,93 in | |
9,05 in | |
230 mm | |
3,94 in | |
13,93 in | |
354 mm | |
13.2 lb. | |
Entrada del adaptador de CA: 100/240 VAC 0,3 A 50/60 Hz Salida del adaptador de CA: 12 VDC 0,84 A | |
AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A | |
No | |
Alemán, chino, coreano, francés, inglés (US), italiano, japonés, polaco, portugués (BR), español (MX) |
RS232 (incluido) USBHost USB | |
4200 g | |
0,100000 g | |
± 0,2 g | |
1.5 sec. | |
AX4201/E | |
5 ppm/°C | |
50°F a 86°F | |
4000 g, OIML F1 or ASTM CL 2 | |
2 years | |
354 x 230 x 100 mm | |
354 mm | |
6.9 in. | |
175 mm | |
100 mm | |
7.7 in. | |
195 mm | |
6 kg | |
100/240 V | |
AC Adapter Input: 50/60 Hz | |
Externo |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Ohaus Adventurer balances
Special Offers
-
Multiple Manufacturers
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.