Learn More
Corning™ Pipetas serológicas desechables y estériles a granel Stripette™
Fabricadas con poliestireno ópticamente transparente para una medición precisa. Las pipetas serológicas de poliestireno desechables a granel Corning™ Stripette™ son ideales para aplicaciones de manipulación de líquidos estériles y no estériles a gran escala.
166.02€ - 254.76€
Especificaciones
Exactitud | ±2% |
---|---|
Material | Poliestireno |
Esterilidad | Estéril |
Graduado | Sí |
Estilo de punta | Antigoteo |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones negativas | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones negativas | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10420672
![]() ![]() |
Corning™
4010 |
1 ml | 0,2 ml | Amarillo |
254.76€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10574712
![]() ![]() |
Corning™
4020 |
2 ml | 0,2 ml | Verde |
250.33€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10275471
![]() ![]() |
Corning™
4100 |
10 ml | 3 ml | Naranja |
231.83€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10633053
![]() ![]() |
Corning™
4250 |
25 ml | 10 ml | Rojo |
170.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10534961
![]() ![]() |
Corning™
4500 |
50 ml | 10 ml | Morado |
166.02€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10758782
![]() ![]() |
Corning™
4050 |
5 ml | 2,5 ml | Azul |
221.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Descripción
- Estéril
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
- No citotóxicas
- Sin BSE/TSE
- La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa
- Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño
- Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente
- Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
- Tres opciones de envase: En envase individual, papel/plástico; En envase individual, plástico transparente; embalaje a granel
- Precisión volumétrica del ±2 % a plena capacidad
Especificaciones
±2% | |
Estéril | |
Antigoteo | |
Pipeta serológica |
Poliestireno | |
Sí | |
A granel | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Corning™ Pipetas serológicas desechables y estériles a granel Stripette™