Learn More
Nitrato de estroncio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Strontium nitrate |
Punto de fusión | 570.0°C |
Nombre de nota | p.a. |
Color | Blanco |
pH | 5 to 7 (5% soln. at 20°C) |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Complexometry) |
Fórmula lineal | Sr(NO3)2 |
Índice Merck | 15, 8975 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461101 | Certificado de análisis | 19/03/2024 | 222560010,222562500 |
A0460764 | Certificado de análisis | 08/03/2024 | 222560010,222562500 |
A0455385 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 222560010,222562500 |
A0448508 | Certificado de análisis | 17/08/2023 | 222560010,222562500 |
A0394344 | Certificado de análisis | 12/12/2022 | 222560010,222562500 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Strontium nitrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de estroncio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido