Learn More
Cole-Parmer™ Placa calefactora analógica Stuart™ (Azul), Ambiente a 450°C, cerámica
Forma: Cuadrada; Tamaño: 6 x 6 pulg.
Marca: Cole-Parmer™ CS150B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El testigo de superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C.
- El panel frontal duradero resiste los derrames y los productos químicos.
- La pantalla indica la temperatura real de la superficie
- Disponible en varias configuraciones de color de la superficie de la placa y del cuerpo.
Especificaciones
Metal con revestimiento de polvo azul | |
CE | |
1 | |
230 V | |
Azul | |
Hasta 325 °C | |
6 x 6 pulg | |
11,75 in | |
3 pulg | |
7 pulg | |
30 cm | |
500 W | |
Cable de alimentación y enchufe. |
Placa caliente | |
Analógico | |
Cuadrada | |
3 años | |
Cerámica | |
Analógico | |
Temperatura ambiente de hasta 450 °C | |
30 cm | |
11,813 in | |
9,3 cm | |
18 cm | |
230 V CA, 50/60 Hz |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Título del producto
Cole-Parmer™ Placa calefactora analógica Stuart™ (Azul), Ambiente a 450°C, cerámica > Cerámico, azul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido