Learn More
Estireno, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10627362
Estireno, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10627362
250 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10627362
Marca: Thermo Scientific Acros 220532500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-42-5, 98-29-3
Fórmula molecular C8H8
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00008612,MFCD00084450
Clave InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styroleneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
Nombre IUPAC estireno
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Styrene
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión -31.0°C
Densidad 0.9060g/mL
Punto de ebullición 145.0°C to 146.0°C
Temperatura de inflamación 31°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH=CH2
Índice de refracción 1.5460 to 1.5480
Cantidad 250 mL
Beilstein 05, 474
Índice Merck 15, 8990
Gravedad específica 0.906
Información de solubilidad Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,cs2,ccl4,dissolves organic substances and polymers
Estabilizante 10 to 20ppm p-tert-butylcatechol
Viscosidad 0.695 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Análisis
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number220530010,220532500
Número de loteA0463010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2024 Catalog Number220530010,220532500
Número de loteA0457938 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2024 Catalog Number220530010,220532500
Número de loteA0458889 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/12/2023 Catalog Number220530010,220532500
Número de loteA0454404 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2023 Catalog Number220530010,220532500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Styrene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Estireno, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >