Learn More
Estireno, 99,5 % estabilizado con 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11377158
Estireno, 99,5 % estabilizado con 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377158
50 mL
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Código de producto. 11377158
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 016199.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Styrene is used in the preparation of polystyrene, which finds application in rigid foodservice containers, automobile body panels, wind turbine parts, boats, compact disc (CD) cases, envelope windows and many other products. Other uses include in refrigerator liners, in medical devices and in small household appliances. It is used as a precursor for the preparation of styrene-butadiene rubber, styrene-butadiene latex, styrene-isoprene-styrene (SIS), styrene-divinylbenzene (S-DVB) and styrene-acrylonitrile resin (SAN) which are used in rubber, plastic, insulation, fiberglass, pipes, automobile and boat parts, food containers and carpet backing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-42-5
Fórmula molecular C8H8
Peso molecular (g/mol) 104.15
Número MDL MFCD00008612,MFCD00084450
Clave InChI PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styroleneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMILES C=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Styrene
Nombre de nota Stabilized with 4-tert-butylcatechol
Punto de fusión -31°C
Color Incolora
Densidad 0.906 g/mL
pH neutral
Punto de ebullición 145°C to 146°C
Temperatura de inflamación 31°C (88°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.546
Cantidad 50 mL
Número UN UN2055
Beilstein 1071236
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,8860
Información de solubilidad Miscible with alcohols,ethers and carbon disulfide. Immiscible with water.
Nombre IUPAC estireno
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.15
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP11L049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2025 Catalog Number016199.K2,016199.AK,016199.AD
Número de loteN20L009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/02/2025 Catalog Number016199.K2,016199.AK,016199.AD
Número de loteZ30K043 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/01/2025 Catalog Number016199.K2,016199.AK,016199.AD
Número de loteZ27J021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/12/2024 Catalog Number016199.K2,016199.AK,016199.AD
Número de loteY19K035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/11/2024 Catalog Number016199.K2,016199.AK,016199.AD
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Styrene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Styrene
RUO – Research Use Only
Título del producto
Estireno, 99,5 % estabilizado con 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals >