Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sacarosa, ACS Código de producto.: 11367968
Thermo Scientific Chemicals Sacarosa, ACS
Código de producto. 11367968
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Código de producto. 11367968
Marca: Thermo Scientific Chemicals 036508.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Sucrose is widely utilized in medications to carry a more pleasant taste to indigestible chemicals. It is used in many medical dosage forms such as chewable tablets, syrups, tablets, or glues. Sucrose is mainly used in foods nowadays. The fatty acid esters of sucrose show useful application in transdermal therapeutic systems. Sucrose-gradient centrifugation also plays an important role in the selective isolation of nocardia spp. from soil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-50-1
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006626
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinónimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucrose
Nombre de nota For analysis ACS
Punto de fusión 185°C to 187°C
Densidad 1.58 g/mL
Cantidad 250 g
Beilstein 90825
Índice Merck 14,8881
Información de solubilidad Soluble in water; Slightly soluble in alcohol,methanol; Insoluble in diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Grado ACS
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN18L039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/02/2025 Catalog Number036508.30,036508.A1
Número de loteN18L001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/02/2025 Catalog Number036508.30,036508.A1
Número de loteT18K047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/07/2024 Catalog Number036508.30,036508.A1
Número de loteZ05I014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/12/2022 Catalog Number036508.30,036508.A1
Número de loteY28I001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/12/2022 Catalog Number036508.30,036508.A1
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Sacarosa, ACS >