Learn More
D(+)-Sacarosa, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10647421
D(+)-Sacarosa, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647421
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Código de producto. 10647421
Marca: Thermo Scientific Acros 424500010
Solicitar formato a granel o personalizado
D(+)-Sacarosa, n.º de CAS 57-50-1, es un disacárido utilizado en una variedad de aplicaciones bioquímicas, como la purificación de proteínas.También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La D(+)-sacarosa es un carbohidrato de disacárido
  • También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa
Aplicaciones
  • La D(+)-Sacarosa se puede utilizar para la purificación de proteínas y ácidos nucleicos
  • Sus ésteres de ácidos grasos tienen aplicaciones de investigación de laboratorio en sistemas transdérmicos
  • También se utiliza para la centrifugación de gradiente de sacarosa, que puede utilizarse para el aislamiento selectivo de especies de Nocardia del suelo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-50-1
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006626
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinónimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Sucrose
Punto de fusión 190.0°C to 192.0°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.01% max.
Pérdida por secado 0.03% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Beilstein 31,424
Índice Merck 15,9012
Rotación específica +66.3° to +66.8° (25°C, 589nm) (c=26, H2O)
Información de solubilidad Solubility in water: 1970g/L (15°C). Other solubilities: moderately soluble in glycerol and pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.29
Grado Reactivo ACS
Materia insoluble 0.005% max
Ácido valorable 0.0008 meq/g max
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467619 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/11/2024 Catalog Number424500010,424500050,424500250
Número de loteA0448452 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2022 Catalog Number424500010,424500050,424500250
Número de loteA0414519 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/04/2022 Catalog Number424500010,424500050,424500250
Número de loteA0434437 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/09/2021 Catalog Number424500010,424500050,424500250
Número de loteA0429343 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/05/2021 Catalog Number424500010,424500050,424500250
RUO – Research Use Only
Título del producto
D(+)-Sacarosa, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >