Learn More
Sulfato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, SO4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11465010
Sulfato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, SO4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465010
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Código de producto. 11465010
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035547.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Sulfate, Ion chromatography standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is also used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00145343
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfate Ion chromatography standard solution
Nombre de nota SO4-2 1000μg/mL
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Solubilidad Miscible with water
Grado Specpure™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1539519 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Catalog Number035547.AP,035547.AE
Número de lote1539520 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Catalog Number035547.AP,035547.AE
Número de lote1525336 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2025 Catalog Number035547.AP,035547.AE
Número de lote1525335 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number035547.AP,035547.AE
Número de lote1517341 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2025 Catalog Number035547.AP,035547.AE
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, SO4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >