Learn More
Sulfato, solución estándar para cromatografía iónica, Specpure™, SO4-2 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Sulfate, Ion chromatography standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and in ion chromatography. It is also used for calibration of ion chromatography and other analytical techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfate Ion chromatography standard solution |
Nombre de nota | SO4-2 1000μg/mL |
Cantidad | 100 mL |
Forma física | Líquido |
Solubilidad | Miscible with water |
Grado | Specpure™ |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1539519 | Certificado de análisis | 11/03/2025 | 035547.AP,035547.AE |
1539520 | Certificado de análisis | 11/03/2025 | 035547.AP,035547.AE |
1525336 | Certificado de análisis | 11/03/2025 | 035547.AP,035547.AE |
1525335 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 035547.AP,035547.AE |
1517341 | Certificado de análisis | 15/01/2025 | 035547.AP,035547.AE |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
16Hours
11Minutes
57Seconds
3 -
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
47Hours
11Minutes
57Seconds
3New Offer Ahorre hasta un 70%