Learn More
Ácido sulfúrico, para análisis, ca. 96 % de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
29.15€ - 234.17€
CAS | 7664-93-9 |
---|---|
Fórmula molecular | H2O4S |
Peso molecular (g/mol) | 98.07 |
Número MDL | MFCD00064589 |
Clave InChI | QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
PubChem CID | 1118 |
ChEBI | CHEBI:26836 |
Nombre IUPAC | ácido sulfúrico |
SMILES | OS(O)(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10624792
|
Thermo Scientific Acros
124645000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
30.95€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10699824
|
Thermo Scientific Acros
124645001 |
500 mL | Frasco de plástico |
29.15€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10244790
|
Thermo Scientific Acros
124640010 |
1 L | Frasco de vidrio |
45.23€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10765663
|
Thermo Scientific Acros
124640011 |
1 L | Frasco de plástico |
45.93€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10011240
|
Thermo Scientific Acros
124640025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
88.14€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10322963
|
Thermo Scientific Acros
124640026 |
2.5 L | Frasco de plástico |
91.25€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11904091
|
Thermo Scientific Acros
124640100 |
10 L | Tambor de plástico |
234.17€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisisIdentificadores de productos químicos
7664-93-9 | |
98.07 | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
1118 | |
ácido sulfúrico |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
CHEBI:26836 | |
OS(O)(=O)=O |
Especificaciones
Sulfuric acid | |
10.0°C | |
1.8300g/mL | |
0.0005% max. | |
H2SO4 | |
01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441 | |
1.83 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat) | |
OS(O)(=O)=O | |
98.07 | |
CHEBI:26836 | |
98.08 | |
Análisis |
7664-93-9 | |
Incolora | |
290.0°C | |
H2O4S | |
MFCD00064589 | |
15,9104 | |
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil | |
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N | |
ácido sulfúrico | |
1118 | |
21 mPa.s (25°C) | |
95 to 97% | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Declaración de GHS P
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 231-639-5