Learn More
Thermo Scientific™ Tampón bloqueante SuperBlock™ (PBS)
Bloquee las membranas, las placas y las muestras de tejido con estas soluciones optimizadas que contienen una proteína que proporciona un bloqueo rápido y eficaz para Western blot, ELISA e IHC.
Marca:  Thermo Scientific™ 37545
210.16 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10426144
  • 306.00€ / paquete de 5
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El tampón bloqueante SuperBlock es una solución optimizada que contiene una glicoproteína purificada que proporciona un bloqueo increíblemente rápido y eficaz para el análisis ELISA, de fijador de inmunohistoquímica (IHQ) y Western blot. El bloqueo de microplacas, membranas o tejidos mediante un tampón SuperBlock produce una elevada relación señal-ruido en la mayoría de los sistemas de detección.
Entre las características del tampón bloqueante SuperBlock, se incluyen:
Tiempo de bloqueo: bloqueo de las membranas entre 5 y 10 minutos y de las placas ELISA en 2 minutos
Aplicaciones: ELISA, Western blot, IHC; sin biotina para su uso con el sistema de estreptavidina
Estabilidad: almacenamiento del tampón a 4 °C durante un año; almacenamiento de las placas bloqueadas secas hasta 12 meses
El bloqueo de microplacas, membranas o tejidos mediante un tampón SuperBlock produce una elevada relación señal-ruido en la mayoría de los sistemas de detección. La formulación a base de proteína no contiene ninguna inmunoglobulina, albúmina o biotina endógena, por lo que resulta compatible en muchas situaciones en las que los agentes de bloqueo tradicionales fallan. El tampón es especialmente eficaz para el bloqueo de microplacas de poliestireno recubierto (placas de 96 pocillos) y su estabilización para el secado y almacenamiento para su uso posterior.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tampón bloqueante SuperBlock (TBS), mezclado en seco, 5 paquetes
Paquetes de 5
ELISA, Western Blot
TBS
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Tampón de bloqueo, mezclado en seco
Polvo
SuperBlock™
Proteína purificada única
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZI403424 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog Number37545
Número de loteZC382976 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/04/2024 Catalog Number37545
Número de loteXJ354272 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/11/2022 Catalog Number37545
Número de loteXE346445 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2022 Catalog Number37545
Número de loteSPECS Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2022 Catalog Number37545
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    0
    Hours
    0
    Minutes
    25
    Seconds
    25
Título del producto
Thermo Scientific™ Tampón bloqueante SuperBlock™ (PBS) > Tampón bloqueante SuperBlock (TBS), mezclado en seco, 5 paquetes