Learn More
Labcon Tubos de cultivo de 17 x 100 mm SuperClear™
GREENER_CHOICE
For cell culture and general laboratory use
Marca:  Labcon 3535-335-000-9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16614102
  • 260.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tubo de cultivo
  • Para cultivo celular y uso general en laboratorio
  • Con paredes extragruesas para evitar roturas
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Capacidad: 14 mL
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Polietileno
1500 RCF
No esterilizable en autoclave
Doble posición
100 mm
Cultivo
25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja
Para cultivo celular y uso general en laboratorio
Estéril
25
17 mm
Tubo de fondo redondo
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Transparente
Poliestireno estéril
No
3,93 pulg
25 tubos/bolsa
SuperClear™
14 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labcon Tubos de cultivo de 17 x 100 mm SuperClear™ > Poliestireno estéril; 25 tubos por bolsa/20 bolsas por caja; doble posición