Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta de barrera para aerosoles SureOne™
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
Marca: Fisherbrand™ TF102-20-FIS
47.59 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Elija entre una amplia gama de puntas de pipeta para aplicaciones de manipulación de líquidos exigentes
Ajuste universal para pipetas de grado de investigación.
- Diseñados para una mayor precisión; son compatibles con micropipetas monocanal, multicanal y electrónicas.
- Sin DNasa/RNasa: las puntas estériles también son apirógenas
- Estériles y de color transparente
- El filtro evita la contaminación cruzada con aerosoles sin sellar ni atrapar las muestras
- Las puntas permiten la recuperación de muestras no contaminadas
- No esterilizables en autoclave
Especificaciones
0,1 μl a 20 μl | |
Estéril | |
No Autoclavable | |
Gradilla con bisagras | |
No | |
Sí | |
2 μl, 5 μl, 10 μl |
Con filtro | |
Transparente | |
46 mm | |
Longitud extendida, MicroPoint, Retención baja | |
Pipeta de ajuste universal | |
Sure OneTM |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier Pipette Tips - POTM - April (ES)
-
Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier Pipette Tips - POTM - April (EN)
-
Fisherbrand SureOne filter tip reload system
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
4Hours
16Minutes
18Seconds
8