Learn More
Micronova™ Fundas T-Mop™
Una gama de fundas T-mop con cierres a presión que encajan en el adaptador TMop™ giratorio 180 ° para limpiar y desinfectar sin esfuerzo las superficies de las salas limpias, incluidas paredes no rígidas, esquinas difíciles, espacios estrechos y debajo del equipo. Disponible en una variedad de tejidos para cubrir las necesidades de limpieza concretas.
14.77€ - 316.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Mop Cover |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Resistente a | Chemicals |
Desechables | Reutilizables |
Requires:
Bastidor QPT con mango de la serie STA o QDT con mango de la serie SSU
Código de producto | Marca | Color | Material | Dimensiones | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material | Dimensiones | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13187696
|
Micronova™
TAA-10 |
Azul | Microfiber, Poliéster, Nylon | 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in) | 12/Cs. | N/A | ||||||
13147706
![]() ![]() |
Micronova™
TAA-14 |
Azul | Microfibra, poliéster, nailon, Poliéster, 20 % náilon | 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) | 12/caja |
17.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13167706
![]() ![]() |
Micronova™
TAA-18 |
Azul | Microfibra, poliéster, nailon, Poliéster, 20 % náilon | 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) | 12/caja |
21.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13197696
![]() |
Micronova™
TAA12-14 |
Azul | Microfiber, Poliéster, Nylon, Urethane Foam | 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) | 12/Cs. | N/A | ||||||
11946855
![]() |
Micronova™
TAA12-18 |
Azul | Microfiber, Poliéster, Nylon, Urethane Foam | 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) | 12/Cs. | N/A | ||||||
13157686
![]() ![]() |
Micronova™
T20-14 |
Blanco | MegaTex, poliamida no tejida, poliamida no tejida | 36,8 x 6,4 cm (14,5 x 2,5 in) | 12/caja |
16.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13127696
![]() ![]() |
Micronova™
T6-10 |
Blanco | Poliéster de punto liso | 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in) | 12/caja |
20.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11926855
![]() ![]() |
Micronova™
T6-14 |
Blanco | Poliéster de punto liso | 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) | 12/caja |
18.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13127716
![]() ![]() |
Micronova™
TMC6-14 |
Blanco | Poliéster de punto liso | 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) | 50/caja |
316.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11936855
![]() ![]() |
Micronova™
T6-18 |
Blanco | Poliéster de punto liso | 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) | 12/caja |
20.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11906855
![]() |
Micronova™
T612-14 |
Blanco | Smooth Knit Polyester, Urethane Foam | 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) | 12/Cs. | N/A | ||||||
11916855
![]() |
Micronova™
T612-18 |
Blanco | Smooth Knit Polyester, Urethane Foam | 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) | 12/Cs. | N/A | ||||||
13167676
|
Micronova™
T1-18 |
Blanco | Poliéster, Urethane Foam | 45.7 x 5.1 cm (18 x 2 in.) | 12/Cs. | N/A | ||||||
Descripción
- Mopa de perfil bajo para limpiar suelos paredes y techos
- Gira 180 ° en ambas direcciones
- La superficie amplia es ideal para la limpieza general y la aplicación de desinfectantes en entornos estériles
- Limpia debajo de equipos y alcanza ángulos complicados en estantes y cámaras estrechas
- Disponible en tres tamaños con selección de fundas
- Disponible en versión irradiada
La cubierta de PVA tiene un bajo nivel de pelusas y ofrece un secado rápido, lo que permite secar superficies sin residuos; evite el uso de detergentes e IPA
La cubierta de NovaPoly™ admite desinfectantes más fuertes y es esterilizable en autoclave; disponible en versión irradiada; también disponible en versión de espuma de doble grosor
Especificaciones
Mop Cover | |
Autoclavable | |
Reutilizables | |
Limpieza y desinfección de superficies de salas limpias |
No estéril | |
Chemicals | |
El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C. |
No incluye adaptador ni mango