Learn More
Köttermann Armario mural de seguridad con puertas
Este armario mural de seguridad ofrece la máxima seguridad para sustancias peligrosas inflamables, de conformidad con las normas de clase de resistencia al fuego (tipo 90).
en la oferta
Especificaciones
Dimensiones (Pr x An x Al) | 615 x 1200 x 1955 mm |
---|---|
N.º de puertas | 2 |
Código de producto | Marca | Modelo de puerta | N.º de estantes | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo de puerta | N.º de estantes | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17382129
|
Köttermann
371-00031 |
Con bisagras, Cierre automático | Ninguno | 5 cajones internos |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17362129
|
Köttermann
371-00013 |
Con bisagras, Cierre automático | 3 | 1 bandeja antigoteo |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17372129
|
Köttermann
371-00030 |
Con bisagras, Cierre automático | 6 | 1 bandeja antigoteo |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17312139
|
Köttermann
371-00035 |
Con bisagras, Cierre automático | 4 | 1 bandeja antigoteo |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17302139
|
Köttermann
371-00034 |
Plegado, Cierre manual | Ninguno | 4 cajones internos |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Diferentes versiones que satisfacen sus necesidades
- Espacio de almacenamiento adicional
- Máxima seguridad para sustancias peligrosas inflamables (tipo 90)
Especificaciones
615 x 1200 x 1955 mm | |
2 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Köttermann Armario mural de seguridad con puertas