Learn More
Tanshinone IIA sulfonate sodium, MedChemExpress
MedChemExpress Tanshinone IIA sulfonate (sodium) is a derivative of tanshinone IIA, which acts as an inhibitor of store-operated Ca2+ entry (SOCE), and is used to treat cardiovascular disorders.
66.15€ - 106.65€
Especificaciones
CAS 69659-80-9
Fórmula molecular C19H17NaO6S
Peso molecular (g/mol) 396.39
Porcentaje de pureza 98.0%
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16453916
Encompass_Preferred
Ver documentos
Medchem Express
HY-N1370
25 mg
106.65€
25 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16409218
Encompass_Preferred
Ver documentos
Medchem Express
HY-N1370
10 mg
66.15€
10 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Tanshinone IIA sulfonate (sodium) is a derivative of tanshinone IIA, which acts as an inhibitor of store-operated Ca2+ entry (SOCE), and is used to treat cardiovascular disorders.
Especificaciones
Especificaciones
69659-80-9
C19H17NaO6S
396.39
98.0%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.