Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra para qPCR TaqPath™, CG
TaqPath qPCR Master Mix, CG, is a 2X formulation designed for gene expression and miRNA analysis. It contains thermostable Fast DNA polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components for maximum robustness and reproducibility.
Marca: Applied Biosystems™ A16248
3437.50 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
La mezcla maestra ofrece resultados seguros tanto en reacciones individuales como dúplex, incluso en presencia de inhibidores que se suelen encontrar en muestras clínicas. Todos los lotes se han probado funcionalmente para ayudar a garantizar la reproducibilidad entre lotes con una uniformidad CT y un intervalo dinámico en una amplia variedad de análisis. Este reactivo de uso general está etiquetado «Para uso en laboratorios» y fabricado en una instalación certificada por ISO 13485 y registrada por la FDA que se ajusta a los principios de las buenas prácticas de fabricación actuales. Con la calidad y el rendimiento más rigurosos, la mezcla maestra para qPCR TaqPath es una excelente elección para sus necesidades de desarrollo o pruebas de diagnóstico.Las características de la mezcla maestra para qPCR TaqPath incluyen:
• Detección eficaz y lineal de hasta ocho registros con expresión génica o ensayos de miARN
• Permite la detección fiable de plantillas de baja copia con resultados de CT reproducibles
• Rendimiento multiplexado sólido con objetivos exógenos o endógenos
• Fabricación con estrictos controles de producción y procesos para garantizar la uniformidad de lote a lote
• Paquete de conformidad que contiene los documentos de conformidad solicitados con mayor frecuencia, disponible a continuación
La mezcla maestra TaqPath qPCR, CG es una formulación 2X diseñada para la expresión génica y el análisis de miARN. Contiene ADN polimerasa rápida termoestable, uracil-N-glicosilasa (UNG), dNTP con dUTP, colorante ROX (referencia pasiva) y componentes de tampón optimizados para una máxima solidez y reproducibilidad.
Se ha validado con una amplia gama de flujos de trabajo
La mezcla maestra para qPCR TaqPath, CG, se ha validado para proporcionar una alta especificidad y un rango dinámico para su uso en varias aplicaciones de PCR en tiempo real. La formulación se puede ejecutar en condiciones de ciclo rápidas o estándar en una amplia variedad de plataformas de qPCR. En la siguiente figura se muestra la excelente linealidad de PCR en un intervalo de entrada de 8 registros de plantilla con ensayos de expresión génica y miARN.
Además, la mezcla maestra para qPCR TaqPath, CG, se ha diseñado para mantener un rendimiento uniforme en reacciones premontadas durante un máximo de 48 horas. La estabilidad de esta mezcla ofrece a los usuarios de sistemas de manipulación de líquidos de alto rendimiento la seguridad de que los resultados de la primera placa coincidirán con los de la última placa. La mezcla maestra para qPCR TaqPath se ha comparado con mezclas maestras de competidores similares y demuestra una sensibilidad y un intervalo dinámico equivalentes o mejores en una variedad de objetivos.
Detección sensible reproducible
Comprendemos la importancia de detectar de forma fiable objetivos de baja copia para la calidad de las pruebas y la interpretación de los datos. La mezcla maestra para qPCR TaqPath, CG, ayuda a generar valores de CT significativos y reproducibles para la detección de ≤10 copias. La siguiente figura muestra los resultados de CT uniformes obtenidos de tres lotes únicos al detectar entradas de 10 copias. Esta uniformidad de CT de lote a lote se conserva en varios ensayos con diferentes atributos y niveles de expresión para maximizar la confianza en sus resultados.
Optimizado para multiplexing
La amplificación simultánea de varios ensayos puede ser beneficiosa no solo como control para normalizar y detectar anomalías en experimentos, sino también para mejorar la eficacia y el ahorro de costes en laboratorios. La mezcla maestra par qPCR TaqPath se ha optimizado con enzimas y concentraciones de componentes para facilitar el multiplexing al mismo tiempo que se conserva la especificidad, y se ha validado para el rendimiento dúplex en cada lote de fabricación.
Tolerancia a los inhibidores
A diferencia de otras mezclas maestras en el mercado, la fórmula exclusiva de la mezcla maestra de qPCR TaqPath permite un rendimiento sólido incluso en presencia de sustancias que normalmente pueden inhibir la PCR, como heparina, hematina o EDTA, lo que aumenta su confianza al trabajar con una variedad de muestras clínicas complejas. Las mezclas maestras TaqPath demuestran una mayor tolerancia a los inhibidores en comparación con mezclas de la competencia.
Paquete de conformidad
Para satisfacer eficazmente sus necesidades de conformidad, los documentos solicitados con mayor frecuencia están disponibles aquí:
• Declaración de calidad con relación a las buenas prácticas de fabricación actuales a las que se adhieren las mezclas maestras TaqPath
• Certificado de análisis (COA) detallado y específico del lote (consulte la sección Documentos y descargas a continuación)
• Asistencia en la evaluación de proveedores
-- Autoevaluación completada
-- Certificación ISO del centro de fabricación
• Para preguntas sobre la conformidad con el reglamento REACH de la UE, envíe un correo electrónico a 'LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
• Declaración sobre BSE/TSE•
Control de cambios y registro de notificaciones
¿No encuentra el documento de conformidad que busca? La asistencia técnica puede ayudarle.
Especificaciones
Almacenar en refrigerador (de 2 °C a 8 °C). | |
Líquido | |
qPCR | |
rápida o estándar | |
ROX (premezclado) | |
Mezcla maestra para qPCR | |
5000 reacciones | |
2X | |
5000 reacciones | |
10 x 5 mL |
Sonda de cebado | |
Frasco | |
ADN polimerasa Fast | |
QuantStudio™ Dx, 7500 Fast Dx | |
TaqPath™ | |
10 x 5 ml | |
Expresión génica, Detección de virus | |
Inicio en caliente integrado | |
ADNc, ADN |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron