Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra para qPCR TaqPath™, CG
Todos los lotes se han diseñado y probado funcionalmente para ayudar a garantizar la reproducibilidad entre lotes con una uniformidad Ct y un intervalo dinámico en una amplia variedad de análisis.
Marca: Applied Biosystems™ A16247
1754.50 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
- Detección eficiente y lineal de hasta 8 registros con ensayos de expresión génica o miARN
- Permite la detección fiable de plantillas con un bajo número de copias con resultados de CT reproducibles
- Sólido rendimiento de multiplexación con objetivos exógenos o endógenos
- Diseñado para mantener un rendimiento constante en reacciones preensambladas durante hasta 48 horas
- Demuestra una mayor tolerancia a los inhibidores en comparación con las mezclas de la competencia
- Fabricado con estrictos controles de producción y procesos para ayudar a garantizar la consistencia entre lotes
- Etiquetado “para uso en laboratorio”
Especificaciones
Almacenar en refrigerador (de 2 °C a 8 °C). | |
QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6, QuantStudio™ 7 | |
ROX (premezclado) | |
PCR en tiempo real (PCRq), Expresión génica, Análisis de miARN |
Sonda de cebado | |
2500 reacciones | |
5 x 5 ml | |
ADN, ADNc |
Para uso en laboratorio.