Learn More
Polvo de telurio, malla - 18 + 60, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11365008
Polvo de telurio, malla - 18 + 60, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365008
50 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11365008
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043960.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13494-80-9
Fórmula molecular Te
Peso molecular (g/mol) 127.60
Número MDL MFCD00134062
Clave InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compoundsMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nombre IUPAC Telurio
SMILES [Te]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tellurium powder
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3288
Cantidad 50 g
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic™
Tamaño de malla -18+60 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteU29K027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/09/2024 Catalog Number043960.18,043960.30
Número de loteR03K005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/05/2024 Catalog Number043960.18,043960.30
Número de loteP21K020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/04/2024 Catalog Number043960.18,043960.30
Número de loteU24J014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog Number043960.18,043960.30
Número de loteY28I023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2022 Catalog Number043960.18,043960.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de telurio, malla - 18 + 60, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >