Learn More
Alcohol terc-butílico, anhidro, 99,5 %, envasado bajo argón en frascos resellables de ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11324827
Alcohol terc-butílico, anhidro, 99,5 %, envasado bajo argón en frascos resellables de ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324827
250 mL
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
4 x 1 L
Código de producto. 11324827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041857.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
tert-Butyl alcohol is used as a solvent and an ethanol denaturant. It is an active ingredient in paint remover. It acts as an intermediate in the production of methyl tertiary butyl ether and ethyl tertiary butyl ether by reaction with methanol and ethanol. It is also used in the preparation of tert-butyl chloride, tert-butyl hydroperoxide, isobutylene and methyl methacrylate. It serves as a fuel additive as well as a gasoline octane booster.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-65-0
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004464
Clave InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcoholMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nombre IUPAC 2-metilpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butyl alcohol
Nombre de nota Anhydrous
Punto de fusión 25°C
Color Incolora
Densidad 0.786 g/mL
Punto de ebullición 83°C
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula lineal (CH3)3COH
Índice de refracción 1.387
Cantidad 250 mL
Número UN UN1120
Beilstein 906698
Índice Merck 14,1542
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ethyl ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteJ15Y932 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2024 Catalog Number041857.M1,041857.AD,041857.AK,041857.K2
Número de loteJ30P703 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog Number041857.M1,041857.AD,041857.AK,041857.K2
Número de loteG28N754 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2023 Catalog Number041857.M1,041857.AD,041857.AK,041857.K2
Número de loteR05H723 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/11/2022 Catalog Number041857.M1,041857.AD,041857.AK,041857.K2
Número de loteT30H711 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/06/2022 Catalog Number041857.M1,041857.AD,041857.AK,041857.K2
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: tert-Butyl alcohol
RUO – Research Use Only
Título del producto
Alcohol terc-butílico, anhidro, 99,5 %, envasado bajo argón en frascos resellables de ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals >