Learn More
terc-Butilclorodimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10275710
terc-Butilclorodimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10275710
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10275710
Marca: Thermo Scientific Acros 183930250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18162-48-6
Fórmula molecular C6H15ClSi
Peso molecular (g/mol) 150.73
Número MDL MFCD00000501
Clave InChI BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chlorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 28928
ChEBI CHEBI:85071
Nombre IUPAC terc-butil-cloro-dimetilsilano
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material tert-Butylchlorodimethylsilane
Punto de fusión 85.0°C to 91.0°C
Color Incoloro a blanco
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 125.0°C
Temperatura de inflamación 22°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CSi(CH3)2Cl
Cantidad 25 g
Número UN 2925
Fieser 04,176; 05,74; 06,78; 08,59; 09,77; 10,62; 13,87; 17,5
Índice Merck 15, 1567
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, organic acids and amines, soluble in ethers and hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.73
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467621 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number183930250,183930050,183935000,183931000
Número de loteA0464389 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/07/2024 Catalog Number183930250,183930050,183935000,183931000
Número de loteA0456886 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/10/2023 Catalog Number183930250,183930050,183935000,183931000
Número de loteA0454038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number183930250,183930050,183935000,183931000
Número de loteA0392431 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number183930250,183930050,183935000,183931000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • tert-Butylchlorodimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only
Título del producto
terc-Butilclorodimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >