Learn More
Medline Scientific™ Test Tube Rack
For use with bench top and floor standing shaking incubators
463.00€ - 575.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10599722
|
Medline Scientific™
AAA23585 |
Tamaño del tubo de 16mm | Tubos |
575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10041662
|
Medline Scientific™
AAA23582 |
Tamaño del tubo de 10mm | Tubos |
575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10286092
|
Medline Scientific™
AAA23581 |
Tamaño del tubo de 8 mm | Tubos |
575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10215382
|
Medline Scientific™
AAA23583 |
Tamaño del tubo de 12 mm | Tubos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10432582
|
Medline Scientific™
AAA23584 |
Tamaño del tubo de 14 mm | Tubos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
The Lab Companion range of refrigerated shaking incubators include the SI-600R, a smaller version, the SI-300R and the floor model IS-971R which is a capable of incubating large volumes and very low temperatures (+4°C).The SI-300R and SI-600R units are bench top models with a slim width to ensure they fit into the tightest of spaces. The lid, which is supported by integral gas pressure struts, opens to give front and top access for any size flask up to 2,000mL. The patented CLS control system exceeds Class II safety standards for use in areas where there may be flammable environments.
PID controller ensures accurate temperature control
- LED display
- Select orbital or reciprocal motion
- Cooling coils supplied with non-refrigerated models
- Adjustable stroke length
- Supplied with universal platform
Especificaciones
Tubes | |
Test Tube Rack |