Learn More
Tetanus Toxin Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-63239R
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Tetanus Toxin Polyclonal antibody specifically detects Tetanus Toxin in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
Tetanus Toxin | |
Polyclonal | |
50mM Sodium Borate | |
Goat | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Western Blot, ELISA | |
DyLight 550 | |
Tentoxylysin | |
Purified tetanus toxin | |
0.1 mL | |
Virology Bacteria and Parasites | |
Bacteria | |
Purified |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 9
Título del producto
Tetanus Toxin Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; DyLight 550
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido