Learn More
Hidróxido de tetrametilamonio, solución acuosa al 2,38 % p/p, grado electrónico, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15494915
Hidróxido de tetrametilamonio, solución acuosa al 2,38 % p/p, grado electrónico, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494915
250 mL
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Código de producto. 15494915
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044940.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Tetramethylammonium hydroxide is used as anisotropic etching of silicon, as a basic solvent in the development of acidic photo resist in the photolithography process, and is highly effective in stripping photo resist, and is used as a surfactant in the synthesis of ferrofluid, to inhibit nanoparticle aggregation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-59-2
Fórmula molecular C4H13NO
Peso molecular (g/mol) 91.154
Número MDL MFCD00008280
Clave InChI WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 60966
Nombre IUPAC tetrametilazanio; hidróxido
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetramethylammonium hydroxide
Color De incoloro a amarillo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal (CH3)4NOH
Cantidad 250 mL
Número UN UN1835
Beilstein 3558708
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9224
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 91.15
Porcentaje de pureza 99.9999%
Grado Electrónico
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,38 % con solución acuosa
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteT25K014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/08/2024 Catalog Number044940.K2,044940.AK,044940.LV,044940.LU
Número de loteS21K001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/07/2024 Catalog Number044940.K2,044940.AK,044940.LV,044940.LU
Número de loteN01I001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/08/2022 Catalog Number044966.03,044940.K2,044940.AK,044940.LV,044940.LU
Número de loteZ09C016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/12/2021 Catalog Number044966.03,044940.K2,044940.AK,044940.LV,044940.LU
Número de loteU03E008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number044966.03,044940.K2,044940.AK,044940.LV,044940.LU
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidróxido de tetrametilamonio, solución acuosa al 2,38 % p/p, grado electrónico, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >