missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TFR2 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: OTI1B1, liquid, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA504592

Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This gene is a member of the transferrin receptor-like family and encodes a single-pass type II membrane protein with a protease associated (PA) domain, an M28 peptidase domain and a transferrin receptor-like dimerization domain. This protein mediates cellular uptake of transferrin-bound iron and mutations in this gene have been associated with hereditary hemochromatosis type III. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized.Especificaciones
TFR2 | |
Monoclonal | |
1.13 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
Q9JKX3, Q9UP52 | |
TFR2 | |
Full length human recombit protein of human TFR2 produced in HEK293T cell. | |
100 μL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG2a |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
OTI1B1 | |
Unconjugated | |
TFR2 | |
HFE3, TFRC2 | |
Mouse | |
Affinity Chromatography | |
RUO | |
50765, 7036 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
TFR2 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: OTI1B1, liquid, TrueMAB™
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido