Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de validación de refrigeradores y congeladores Thermo Scientific™ con mapeo de temperatura
Cumpla con nuestra garantía de recualificación gratuita y exclusiva del sector, incluida con todos los congeladores y refrigeradores de laboratorio Thermo Scientific Servicio de validación con mapeo de temperatura para todos los refrigeradores y congeladores de laboratorio Thermo Scientific, excepto los refrigeradores/congeladores TSX505 y Jewett
Marca:  Unity Lab Services™ IOPQPCKE89003482
Código de producto. 15661539
  • 3710.00€ / cada uno
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
IQ
  • Desembalaje, montaje e instalación Se comprueba que el equipo, los manuales, los accesorios y cualquier otro accesorio hayan llegado sin daños como se especifica en el pedido de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
  • Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Cualificación de funcionamiento (OQ)
  • Información sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
  • Límites de OQ: Anote una lista de los límites recomendados por el fabricante para asegurarse de que el sistema funcione como se espera.
  • Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo. - Pruebas principales: Apertura de puerta, fallo de alimentación, alarmas de temperatura
Mapeo de temperatura
  • Resultados y pruebas de mapeo de temperatura: Probar las capacidades importantes del equipo para asegurarse de que el equipo funciona de acuerdo con el uso previsto del sistema.
Mapeo de temperatura de varios puntos para períodos de 24 horas con intervalos de datos de 1 minuto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Refrigeradores y congeladores de laboratorio Thermo Scientific (+ 5 a – 40 °C), incluidos todos los refrigeradores y congeladores de laboratorio Thermo Scientific, excepto el refrigerador/congelador TSX505 y Jewett
La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones del diseño, realice el mapeo de temperatura de la cámara vacía, abra la puerta y realice pruebas de pérdida de potencia. Mapeo de temperatura: 24 horas de mapeo de varios puntos.
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada.
Desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado, encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Unity Lab Services™ Servicio de validación de refrigeradores y congeladores Thermo Scientific™ con mapeo de temperatura >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt